Learn More
Calcium Chloride Dihydrate, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., USP, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7072900 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
5 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
250g
500g
5kg
Codice prodotto. 10050070
Marca: Fisher Chemical C/1500/50
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Calcium Chloride Dihydrate, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10035-04-8
Formula molecolare CaCl2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 147.01
Numero MDL 149613
InChI Key LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name calcium dihydrate dichloride
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca++]
Specifica
Punto di fusione 175°C
Colore Beige to White
pH 4.5 to 6.5
Forma fisica Solid
Quantità 250 g
Peso formulazione 147.02g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium chloride dihydrate