Learn More
Calcium chloride dihydrate, extra pure, flakes for drying purposes, 77-80% CaCl2
Codice prodotto. p-3734707 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
2.50kg
Codice prodotto. 10657662
Marca: Thermo Scientific Acros 123350025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 10035-04-8 | CaCl2·2H2O | 147.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Materiale adsorbente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10035-04-8
Formula molecolare CaCl2·2H2O
Molecular Weight (g/mol) 147.02
Numero MDL MFCD00149613
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium chloride dihydrate
Punto di fusione 175.0°C
Nota nome For drying pursposes
Colore Gray-White to White
Forma fisica Flakes
Quantità 2.5 kg
Formula lineare CaCl2·2H2O
Fieser 01,104
Indice di Merck 15, 1661
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1000g/L (0°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol
Peso formulazione 147.02
Percent Purity 77 to 80% (CaCl2)
Grado Ultrapuro
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 0.83
Densità 0.8300g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium chloride dihydrate