Learn More
Calcium Chloride Dihydrate, puriss., Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15631090 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
15 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Dimensione della confezione:
15kg
1kg
2.50kg
pezzi 6
Codice prodotto. Quantità unitSize
15631090 2.5 kg 2.50kg
15621090 1 kg 1kg
15641090 6 x 1 kg pezzi 6
15651090 6 x 2.5 kg pezzi 6
15611090 15 kg 15kg
5 options
Codice prodotto. 15631090
Marca: Honeywell-Fluka 120222.5KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss., meets analytical specification of FCC, Ph. Eur., USP, E509, 99-103%, ≤0.0001% Al
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10035-04-8
Formula molecolare CaCl2 · 2H2O
Numero MDL MFCD00149613
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Chloride Dihydrate
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur.USP, FCC
Quantità 2.5 kg
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 147.01g/mol
Percent Purity 99 to 103%
Grado puriss.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium chloride dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Calcium chloride dihydrate