Learn More
Calcium chloride dihydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
50 kg
6 x 2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
50kg
pezzi 6
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Calcium Chloride Dihydrate |
| Nota nome | Reag. Ph. Eur. |
| Quantità | 500 g |
| Numero MDL | MFCD00149613 |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Peso formulazione | 147.01g/mol |
| Percent Purity | ≥99% |
| Grado | ACS/puriss. p.a. |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Calcium chloride dihydrate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.