Learn More
Calcium Chloride, Extra Pure, SLR, Fused, Granular, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7072899 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10161800
Marca: Fisher Chemical C/1400/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10043-52-4 | CaCl2 | 110.98 g/mol
Calcium Chloride, Extra Pure, SLR, Fused, Granular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10043-52-4
Formula molecolare CaCl2
Molecular Weight (g/mol) 110.98
Numero MDL 10903
InChI Key UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name calcium dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Specifica
Punti di ebollizione 1600°C
Punto di fusione 782°C
Colore Beige
pH 8 to 10
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Peso formulazione 110.99g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Calcium chloride