Learn More
Calcium chloride hexahydrate, 97+%, extra pure
Codice prodotto. p-3527063 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
Codice prodotto. 10610414
Marca: Thermo Scientific Acros 389250010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7774-34-7 | CaCl2·6H2O | 219.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7774-34-7
Formula molecolare CaCl2·6H2O
Molecular Weight (g/mol) 219.08
Numero MDL MFCD00149616
InChI Key QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium chloride hexahydrate, antarcticite, acmc-20alis, calcium hexahydrate dichloride, calcium chloride-water 1/6, calcium chloride hydrate, puratronic, calcium chloride, hydrated, calcium chloride hydrate trace metals basis 1g
PubChem CID 6093252
IUPAC Name calcium;dichloride;hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium chloride hexahydrate
Punto di fusione 30.0°C
Colore Colorless
Forma fisica Chunks
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 97.0 to 103% (Complexometry)
Formula lineare CaCl2·6H2O
Indice di Merck 15, 1661
Informazioni di solubilità Solubility in water: 5360g/L (20°C)
Peso formulazione 219.08
Percent Purity ≥97%
Grado Ultrapuro
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium chloride hexahydrate