Learn More
Calcium chloride hexahydrate, 98+%, for analysis
Codice prodotto. p-3776868 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
Codice prodotto. 10559803
Marca: Thermo Scientific Acros 389262500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7774-34-7 | CaCl2·6H2O | 219.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7774-34-7
Formula molecolare CaCl2·6H2O
Molecular Weight (g/mol) 219.08
Numero MDL MFCD00149616
InChI Key QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium chloride hexahydrate, antarcticite, acmc-20alis, calcium hexahydrate dichloride, calcium chloride-water 1/6, calcium chloride hydrate, puratronic, calcium chloride, hydrated, calcium chloride hydrate trace metals basis 1g
PubChem CID 6093252
IUPAC Name calcium;dichloride;hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium chloride hexahydrate
Punto di fusione 30.0°C
Nota nome For analysis
Colore Colorless
pH 4.5 to 8.5 (5% soln.)
Forma fisica Chunks
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 98% min. (Complexometry)
Formula lineare CaCl2·6H2O
Indice di Merck 15, 1661
Informazioni di solubilità Solubility in water: 5360g/L (20°C)
Peso formulazione 219.08
Percent Purity ≥98%
Grado Analytical
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium chloride hexahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Calcium chloride, hexahydrate, Calcium chloride