Learn More
Calcium Chloride Hexahydrate, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
pezzi 6
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Calcium Chloride Hexahydrate |
| Nota nome | Meets analytical specification of Ph. Eur. |
| Quantità | 1 kg |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Peso formulazione | 219.08g/mol |
| Percent Purity | 97 to 103% |
| Densità | 1.71g/mL at 25°C |