Learn More
Calcium Chloride solution, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12920924 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
1000mL
Codice prodotto. 12920924
Marca: Fisher Chemical VL 215 1000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Chloride Solution
CAS 10043-52-4
Quantità 1000 mL
Formula molecolare CaCl2
Sinonimo calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
InChI Key UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
IUPAC Name calcium;dichloride
Molecular Weight (g/mol) 110.98
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M (1N)
Imballaggio Bottle