Learn More
Calcium citrate tribasic tetrahydrate, 98+%, for analysis
Codice prodotto. 10445025 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Codice prodotto. 10445025
Marca: Thermo Scientific Acros 390082500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5785-44-4 | C12H10Ca3O14·4H2O | 570.5 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5785-44-4
Formula molecolare C12H10Ca3O14·4H2O
Molecular Weight (g/mol) 570.5
Numero MDL MFCD00150786
InChI Key LNIZKKFWMDARJV-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo calcium citrate tetrahydrate, unii-mlm29u2x85, calcium citrate usp, tricalcium dicitrate tetrahydrate, citric acid calcium salt, citracal tn, calcium citrate 3:2 , tetrahydrate, acmc-20aliq, ksc493e4f
PubChem CID 5282392
IUPAC Name tricalcium;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate;tetrahydrate
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium citrate tribasic tetrahydrate
Perdita all'essiccatura 10.0 % to 13.3 % (150°C, 4 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.0 to 102% (on dried basis) (Complexometry)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 250 g
Indice di Merck 15, 1663
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/L (20°C)
Peso formulazione 570.5
Percent Purity 98+%
Grado Analisi
Materia insolubile 0.2% max. (in HCl)
Forma fisica Liquid