Learn More
Calcium cyanamide, tech.
Codice prodotto. 11473780
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11473780
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 089462.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 156-62-7 | CCaN2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 156-62-7
Formula molecolare CCaN2
Numero MDL MFCD00064894
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium cyanamide
Punto di fusione 1340°C
Colore Gray
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Formula lineare CaNCN
Numero UN UN1403
Beilstein 4124391
Indice di Merck 14,1662
Peso formulazione 80.11
Grado Caratteristiche
Odore Specific type
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 2.29 g/mL