Learn More
Calcium fluoride, 99%, pure, anhydrous
Codice prodotto. p-222755 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
10g
500g
Codice prodotto. 10328210
Marca: Thermo Scientific Acros 218250100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7789-75-5 | CaF2 | 78.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-75-5
Formula molecolare CaF2
Molecular Weight (g/mol) 78.08
Numero MDL MFCD00010907
InChI Key WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
PubChem CID 84512
ChEBI CHEBI:35437
SMILES [F-].[F-].[Ca++]
Specifica
Punti di ebollizione 2500.0°C
Materiale o nome chimico Calcium fluoride
Punto di fusione 1402.0°C
Nota nome 99%
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (CaF2)
Formula lineare CaF2
Fieser 15,287
Indice di Merck 15,1669
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ammonium salts
IUPAC Name calcium;difluoride
Peso formulazione 78.08
Percent Purity 99%
Grado Pure
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 3.18
Densità 3.1800g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium fluoride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.