Learn More
Calcium fluoride crystal optic disc, 13mm x 2mm, polished both sides
Codice prodotto. 15466225
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15466225
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 038428.KT
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale o nome chimico Calcium fluoride crystal optic disc
Nota nome 13mm x 2mm, Polished both sides
Quantità 1 Ea.
Numero MDL MFCD00010907
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.