Learn More
Calcium fluoride, Puriss., meets analytical spec. of DAB, 99.0-102.0%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7071691 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
40 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
40kg
Codice prodotto. 15620540
Marca: Honeywell-Fluka 01123100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss., meets analytical specification of DAB, 99.0-102.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-75-5
Formula molecolare CaF2
Molecular Weight (g/mol) 78.08
Numero MDL MFCD00010907
InChI Key WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
PubChem CID 84512
ChEBI CHEBI:35437
IUPAC Name calcium;difluoride
SMILES [F-].[F-].[Ca++]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Fluoride
Nota nome Meets analytical specification of DAB
Quantità 100 g
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 78.07g/mol
Percent Purity 99 to 102%
Grado puriss.
Densità 3.18g/mL at 25°C