Learn More
Calcium fluoride, Vacuum Deposition Grade, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. p-7050279
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11397818
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036377.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7789-75-5 | CaF2 | 78.08 g/mol
Calcium fluoride is used to produce a wide range of materials, manufacture optical components such as windows and lenses, used in thermal imaging systems, spectroscopy, and excimer lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-75-5
Formula molecolare CaF2
Molecular Weight (g/mol) 78.08
Numero MDL MFCD00010907
InChI Key WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
PubChem CID 84512
ChEBI CHEBI:35437
SMILES [F-].[F-].[Ca++]
Specifica
Punti di ebollizione ∼2500°C
Materiale o nome chimico Calcium fluoride
Punto di fusione 1403°C
Forma fisica Melted Pieces
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Indice di Merck 14,1667
Informazioni di solubilità Slightly soluble in acid. Insoluble in acetone.
IUPAC Name calcium;difluoride
Peso formulazione 78.08
Percent Purity 99.9%
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.434
Densità 3.18 g/mL