Learn More
Calcium Gluconate, TRC
Codice prodotto. 30133394
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133394 50 g 50g
17978094 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30133394 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC14550050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 299-28-5
Formula molecolare 2 C6 H11 O7 . Ca
Molecular Weight (g/mol) 430.37
Sinonimo Calcium gluconate anhydrous, Anhydrous calcium d-gluconate, Calcium digluconate, D-Gluconic acid, calcium salt (2:1), Gluconic acid, calcium salt (2:1), D- (8CI), Biocal, Calcicol, Calciofon, Calcipur, Calcium D-gluconate, Calcium gluconate, Calcium hexagluconate, Calglucol, Calglucon, Dragocal, Ebucin, Glucal, Glucobiogen, Kalpren, Novocal
IUPAC Name calcium;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium gluconate
Note sul grado di purezza HPLC
InChI Formula InChI=1S/2C6H12O7.Ca/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;/m11./s1
Peso formulazione 430.0635
Percent Purity >95%
Quantità 50 g