Learn More
Calcium hydride, 92% min
Codice prodotto. 11348718
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11348718
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041590.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7789-78-8 | CaH2
Calcium hydride is used as an efficient drying agent for aprotic base-stable solvents like ethers and tertiary amines. It is a useful dehydrating agent in a synthesis of aldehyde enamines in high yield and purity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-78-8
Formula molecolare CaH2
Numero MDL MFCD00010897
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium hydride
Punto di fusione 600°C (decomposition)
Colore Gray
Forma fisica Granules
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 92% min.
Informazioni di solubilità Decomposes in water,alcohol and acids to H2Soluble in water and alcohol. Insoluble in benzene.
Peso formulazione 42.1
Sensibilità Moisture sensitive
Aspetto Light gray solid
Densità 1.9