Learn More
Calcium hydride, ca. 93%, extra pure, 10-100 mm pieces, up to 10% powder
Codice prodotto. p-46112 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10236880
Marca: Thermo Scientific Acros 199961000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7789-78-8 | CaH2 | 42.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente, reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-78-8
Formula molecolare CaH2
Molecular Weight (g/mol) 42.09
Numero MDL MFCD00010897
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium hydride
Punto di fusione 675.0°C
Nota nome ca. 93%
Colore Gray
Forma fisica Irregular Lumps/Pieces
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 92% min. (Total Ca)
Formula lineare CaH2
Fieser 01,105
Indice di Merck 15,1674
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes with lower alcohols and carboxylic acid, soluble only in salt melts
Peso formulazione 42.09
Percent Purity ∼93%
Grado Ultrapuro
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 1.9
Densità 1.9000g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium hydride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
Consigli di prudenza
  • P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P335+P334-Rimuovere le particelle depositate sulla pelle Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.