Learn More
Calcium hydroxide, 95%
Codice prodotto. p-7020627
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
5000g
Codice prodotto. 11460503
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12650.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 1305-62-0 | CaH2O2 | 74.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Calcium hydroxide is used as a flocculant in water and sewage treatment. It is also used in fresh water treatment to raise the pH of the water thereby controlling the corrosion of pipes. It is widely used in the production of calcium stearate. It is an active ingredient in whitewash, mortar and plaster. This compound is also used in the petroleum refining industry for the preparation of additives to oils and in the preparation of dry mixes for painting and decorating. It finds application as an antifungal and antimicrobial preservative for vegetables in storage.
Solubility
Soluble in glycerol and acids. Slightly soluble in water.Insoluble in alcohol.
Notes
Air sensitive. Incompatible with strong acids.Incompatible with maleic anhydride, phosphorous, nitroethane, nitromethane, nitorparaffins, nitropropane and strong acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1305-62-0
Formula molecolare CaH2O2
Molecular Weight (g/mol) 74.09
Numero MDL MFCD00010901
InChI Key AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
PubChem CID 6093208
ChEBI CHEBI:31341
IUPAC Name calcium;dihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[Ca++]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium hydroxide
Quantità 250 g
Formula lineare Ca(OH)2
Numero UN UN3262
Indice di Merck 14,1673
Informazioni di solubilità Soluble in glycerol and acids. Slightly soluble in water.Insoluble in alcohol.
Peso formulazione 74.09
Percent Purity 95%
Odore Odorless
Sensibilità Air Sensitive
Densità 2.24
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium hydroxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: calcium hydroxide