Learn More
Calcium Hydroxide, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7072902 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
500g
Codice prodotto. 10090070
Marca: Fisher Chemical C/1642/50
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Calcium Hydroxide, Certified AR for Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1305-62-0
Formula molecolare CaH2O2
Molecular Weight (g/mol) 74.09
Numero MDL MFCD00010901
InChI Key AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name calcium dihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[Ca++]
Specifica
Punti di ebollizione 2850°C
Punto di fusione 580°C
Colore White
pH 12.4
Forma fisica Solid
Quantità 250 g
Peso formulazione 74.09g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica