Learn More
Calcium Hydroxide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10293320 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Codice prodotto. 10293320
Marca: Fisher Chemical C/1640/60
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 1305-62-0
Formula molecolare CaH2O2
Molecular Weight (g/mol) 74.09
Numero MDL MFCD00010901
InChI Key AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name calcium dihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[Ca++]
Specifica
Punti di ebollizione 2850°C
Punto di fusione 580°C
Colore White
pH 12.4
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Peso formulazione 74.09g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica