Learn More
Calcium iodide hydrate, Puratronic™, 99.9965% (metals basis)
Codice prodotto. p-7048649
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11366138
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011117.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 71626-98-7 | CaI2 | 293.89 g/mol
Calcium iodide hydrate used in photography. It is also used in cat food as a source of iodine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71626-98-7
Formula molecolare CaI2
Molecular Weight (g/mol) 293.89
Numero MDL MFCD00149622
InChI Key UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name calcium diiodide
SMILES [Ca++].[I-].[I-]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium iodide hydrate
Punto di fusione 42°C (decomposition)
Colore Yellow
Forma fisica Crystalline
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Indice di Merck 14,1677
Informazioni di solubilità Freely soluble in water and alcohol
Peso formulazione 293.89 (Anhydrous)
Percent Purity 99.9965%
Grado Puratronic
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.55 g/mL