Learn More
Calcium metaborate, 99.992% (metals basis)
Codice prodotto. p-7049132
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11322088
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012988.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 13701-64-9 | B2CaO4 | 125.694 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13701-64-9
Formula molecolare B2CaO4
Molecular Weight (g/mol) 125.694
Numero MDL MFCD00049397
InChI Key ILOKQJWLMPPMQU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo calcium metaborate, 2bo2.ca, calcium dioxoborinate, dimetaboric acid calcium salt, calcium 2+ diboron oxide hydroxide
PubChem CID 10290800
IUPAC Name calcium;oxido(oxo)borane
SMILES B(=O)[O-].B(=O)[O-].[Ca+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium metaborate
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare Ca(BO2)2
Peso formulazione 125.7
Percent Purity 99.992%