Learn More
Calcium Nitrate ACS AR Crystal, Macron Fine Chemicals™
Codice prodotto. 15538694
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
POLYSTORMOR
Dimensione della confezione:
500g
Codice prodotto. 15538694
Marca: Avantor Macron 423604
Identificatori chimici
CAS 13477-34-4
Formula molecolare CaH8N2O10
Molecular Weight (g/mol) 236.15
InChI Key MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
IUPAC Name calcium bis(nitric acid) tetrahydrate
SMILES O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Nitrate
Nota nome 4-Hydrate
Forma fisica Crystalline
Quantità 500 g
Peso formulazione 236.15
Grado ACS
Imballaggio POLYSTORMOR
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.