Learn More
Calcium nitrate hydrate, Puratronic™, 99.9995% (metals basis)
Codice prodotto. p-7059399
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11435250
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044515.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 35054-52-5 | CaN2O6 | 164.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 35054-52-5
Formula molecolare CaN2O6
Molecular Weight (g/mol) 164.09
Numero MDL MFCD00149604
InChI Key ZCCIPPOKBCJFDN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo calcium nitrate hydrate, calcium hydrate dinitrate, acmc-20alid, calcium nitrate monohydrate, ca.2no3.h2o, nitric acid calcium salt hydrate, calcium nitrate-water 1/2/1, nitric acid, calciumsalt, hydrate 9ci
PubChem CID 16211464
SMILES [Ca++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 132°C (decomposition)
Materiale o nome chimico Calcium nitrate hydrate
Punto di fusione 42°C
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare Ca(NO3)2·xH2O
Numero UN UN1454
Indice di Merck 14,1682
IUPAC Name calcium dinitrate
Peso formulazione 164.09 (Anhydrous)
Percent Purity 99.9995%
Grado Puratronic
Densità 1.82 g/mL