Learn More
Calcium Nitrate Tetrahydrate, 99.0 to 103.0%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7120285 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Codice prodotto. 15622360
Marca: Honeywell-Fluka 237124500G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent, 99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13477-34-4
Formula molecolare CaH8N2O10
Molecular Weight (g/mol) 236.15
Numero MDL MFCD00149604
InChI Key MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
IUPAC Name calcium bis(nitric acid) tetrahydrate
SMILES O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Nitrate Tetrahydrate
Punto di fusione 44°C
pH 4 to 7 at 20°C
Quantità 500 g
Formula lineare Ca(NO3)2 · 4H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 236.15g/mol
Percent Purity 99.0 to 103.0%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 1.86g/mL at 25°C