Learn More
Calcium Nitrate Tetrahydrate, ≥99.0%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7120284 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
500g
Codice prodotto. 15647730
Marca: Honeywell-Fluka C1396500G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13477-34-4
Formula molecolare CaH8N2O10
Molecular Weight (g/mol) 236.15
Numero MDL MFCD00149604
InChI Key MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
IUPAC Name calcium bis(nitric acid) tetrahydrate
SMILES O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium nitrate tetrahydrate
Punto di fusione 42°C
Colore Colorless
pH 4.0 to 7.0 (at 20°C)
Forma fisica Crystalline
Quantità 500 g
Formula lineare Ca(NO3)2 · 4H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 236.15g/mol
Percent Purity ≥99.0%
Grado FCC
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 1.820g/cu.cm at 20°C