Learn More
Calcium Nitrate Tetrahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7072906 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
Codice prodotto. 10724751
Marca: Fisher Chemical C/1882/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 13477-34-4
Formula molecolare CaH8N2O10
Molecular Weight (g/mol) 236.15
Numero MDL 149604
InChI Key MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name calcium bis(nitric acid) tetrahydrate
SMILES O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 132°C
Punto di fusione 45°C
Colore White
pH 5 to 7
Forma fisica Crystalline Solid
Quantità 500 g
Peso formulazione 236.15g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica