Learn More
Calcium Nitrate Tetrahydrate, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
500g
5kg
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Calcium Nitrate Tetrahydrate |
| Quantità | 250 g |
| Formula lineare | Ca(NO3)2 · 4H2O |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Peso formulazione | 236.15g/mol |
| Percent Purity | 99 to 103% |
| Grado | ACS/puriss. p.a. |