Learn More
Calcium nitrate tetrahydrate, Puriss., ≥98%, Honeywell
Codice prodotto. 15671090 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 kg
Imballaggio:
Paper / Poly Bag
Dimensione della confezione:
25kg
Codice prodotto. 15671090
Marca: Honeywell Research Chemicals 1204025KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium nitrate tetrahydrate
Nota nome Puriss., ≥98%
CAS 13477-34-4
CAS max % 100.0000%
Quantità 25 kg
Formula molecolare CaH8N2O10
Formula lineare Ca(NO3)2 · 4H2O
Numero MDL MFCD00149604
Numero UN NONH for all modes of transport
Sinonimo calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
InChI Key MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC Name calcium bis(nitric acid) tetrahydrate
Molecular Weight (g/mol) 236.15
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
Peso formulazione 236.15g/mol
Percent Purity >98%
Grado puriss.
Imballaggio Paper / Poly Bag