Learn More
Calcium Oxide, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-7071775 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
5 kg
20 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
20kg
5kg
pezzi 6
Codice prodotto. 15681090
Marca: Honeywell-Fluka 120471KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss., meets analytical specification of FCC, 96-100.5% (ex ignited substance), powder (fine)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1305-78-8
Formula molecolare CaO
Molecular Weight (g/mol) 56.08
Numero MDL MFCD00010911
InChI Key BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
SMILES [O--].[Ca++]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Oxide
Nota nome Meets analytical specification of FCC
Forma fisica Fine Powder
Quantità 1 kg
Formula lineare CaO
Numero UN 1910
IUPAC Name calcium oxidandiide
Peso formulazione 56.08g/mol
Percent Purity 96 to 100.5% (ex ignited substance)
Grado puriss.
Densità 3.3g/mL at 25°C
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium oxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Calcium oxide