Learn More
Calcium Pantothenate, U.S.P., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15507914 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
1 kg
Imballaggio:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
25g
Codice prodotto. 15507914
Marca: Avantor J.T.Baker 144303
Identificatori chimici
CAS 137-08-6
Formula molecolare C18H32CaN2O10
Molecular Weight (g/mol) 476.54
Numero MDL MFCD00002766
InChI Key FAPWYRCQGJNNSJ-DXHDTSSINA-L
Sinonimo calcium pantothenate, d-pantothenic acid hemicalcium salt, d-pantothenic acid, calcium salt, pantothenic acid, calcium salt, d, r-n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-beta-alanine calcium salt, beta-alanine, n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-, calcium salt, r
PubChem CID 131847364
IUPAC Name calcium bis(3-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanamido)propanoate)
SMILES [Ca++].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O.CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Pantothenate
Quantità 25 g
Peso formulazione 476.54
Grado USP
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle