Learn More
Calcium perchlorate tetrahydrate, pure
Codice prodotto. 10055153 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10055153
Marca: Thermo Scientific undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 15627-86-8 | CaCl2O8·4H2O | 311.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15627-86-8
Formula molecolare CaCl2O8·4H2O
Molecular Weight (g/mol) 311.04
Numero MDL MFCD00191895
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium perchlorate tetrahydrate
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 100 g
Formula lineare CaCl2O8·4H2O
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 311.04
Percent Purity 12.2 to 13.5% (Calcium)
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium perchlorate tetrahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.