Learn More
Calcium, plasma standard solution, Specpure™ Ca 10,000μg/mL
Codice prodotto. 11332338
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
50mL
Codice prodotto. 11332338
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014407.AD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL MFCD00085314
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium plasma standard solution
Nota nome Ca 10000μg/mL
Forma fisica Liquid
Concentrazione CaCO3 in 5% HNO3
Numero UN UN3264
Quantità 50 mL
Grado Specpure