Learn More
Calcium silicate, White powder, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-4781839
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
100g
2kg
500g
Codice prodotto. 11453820
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 089741.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For Use As a Ceramics, Paint Extender, in Chromatography
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10101-39-0
Formula molecolare CaO3Si
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Numero MDL MFCD00015979
InChI Key OYACROKNLOSFPA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo calcium metasilicate, wollastonite, aedelforsite, casiflux, cab-o-lite, gillebachite, wollastokup, calcium silicon oxide, florite, fuwalip
PubChem CID 26370
IUPAC Name calcium;dioxido(oxo)silane
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[Ca+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium silicate
Punto di fusione 1540°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 116.16
Grado Reagent
Densità 2.905