Learn More
Standard calcio, 1000 mg/l in 2% HNO3 (grado di affidabilità), SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 10406762 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
125 ml
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
125mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10406762 500 mL 500mL
11939472 125 ml 125mL
10356172 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10406762 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore PLCA22X
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
Ca1000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Standard
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
CAS 7440-70-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Certificato di analisi Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
CAS min. % 1.0, 5.0, 94.0
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS max % 1.0, 5.0, 94.0
Formula molecolare Ca
Numero MDL MFCD00010897 MFCD00085314
Tecnica AA, ICP
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES [Ca]
IUPAC Name calcium
Solvent or Matrix 2% HNO3
Molecular Weight (g/mol) 40.08
PubChem CID 5460341
Quantità 500 mL
ChEBI CHEBI:29320
Grado Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Concentration    Cat. No.
2-5% HNO3    1000μg/mL    PLCA2-2Y, -2T, -2X
    10,000    PLCA2-3Y,-3X
2-5% HCl    1000μg/mL    PLCA1-2X
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1000
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Product intended for laboratory use only