Learn More
Calcium standard solution, for AAS, 1 mg/ml Ca in 2 to 5% HNO3
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for atomic adsorption spectroscopy
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Calcium standard solution |
| Nota nome | 1 mg/ml Ca in 0.5N HNO3 |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| CAS | 7440-70-2, 7697-37-2, 7732-18-5 |
| Forma fisica | Solution |
| Formula molecolare | Ca |
| Concentrazione | 997 to 1003 μg/mL of Ca(2+) in 0.5N HNO3 (20°C) |
| Numero MDL | MFCD00010897 MFCD00085314 |
| Solubilità | Soluble in water |
| InChI Key | OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Calcium atomic absorption standard solution
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.