Learn More
Calcium standard solution, for AAS, 1 mg/ml Ca in 2 to 5% HNO3
Codice prodotto. 10328050 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10328050 500 mL 500mL
10296390 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10328050 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 195885000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.55€
    46.30€ / 500mL
    Risparmia 3.25€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 7440-70-2 | Ca | 40.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for atomic adsorption spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium standard solution
Nota nome 1 mg/ml Ca in 0.5N HNO3
Imballaggio Plastic bottle
CAS 7440-70-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Forma fisica Solution
Formula molecolare Ca
Concentrazione 997 to 1003 μg/mL of Ca(2+) in 0.5N HNO3 (20°C)
Numero MDL MFCD00010897 MFCD00085314
Solubilità Soluble in water
InChI Key OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ca]
IUPAC Name calcium
Molecular Weight (g/mol) 40.08
PubChem CID 5460341
Quantità 500 mL
ChEBI CHEBI:29320
Peso formulazione 40.08
Grado AAS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium atomic absorption standard solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.