Learn More
Calcium Standard Solution Concentrate, 400ppm, Reagecon™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11792048 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Codice prodotto. 11792048
Marca: Reagecon 5000800C