Learn More
Calcium stearate, 5.9 to 7.1% (Ca), powder, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 13585040 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Codice prodotto. 13585040
Marca: Thermo Scientific Acros 449720010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1592-23-0
Formula molecolare C36H70CaO4
Molecular Weight (g/mol) 607.02
Numero MDL MFCD00036390
InChI Key CJZGTCYPCWQAJB-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium stearate, calcium octadecanoate, flexichem, calcium distearate, octadecanoic acid, calcium salt, aquacal, calstar, flexichem cs, stavinor 30, stearates
PubChem CID 15324
IUPAC Name calcium;octadecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Ca+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium stearate
Punto di fusione 145°C to 160°C
Nota nome 6.4 to 7.4% (Ca)
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Indice di Merck 15,1705
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 607.02
Percent Purity 6.4 to 7.4% (Ca)
Imballaggio Flacone in plastica