Learn More
Calcium stearate, 5.9 to 7.1% (Ca), powder, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Calcium stearate |
| Punto di fusione | 145°C to 160°C |
| Nota nome | 6.4 to 7.4% (Ca) |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 1 kg |
| Indice di Merck | 15,1705 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble |
| Peso formulazione | 607.02 |
| Percent Purity | 6.4 to 7.4% (Ca) |
| Imballaggio | Flacone in plastica |