Learn More
Calcium Sulfate Anhydrous, Technical, Granular, Desiccating Agent, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10223710 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
:
500g, Plastic powder jar
Codice prodotto. 10223710
Marca: Fisher Chemical C/2400/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punto di fusione 1450°C
CAS 7778-18-9
Colore White
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Formula molecolare CaO4S
Numero MDL MFCD00010912
InChI Key OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC Name calcium sulfate
Molecular Weight (g/mol) 136.13
Peso formulazione 136.14g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica