Learn More
Calcium Sulfate Dihydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7072907 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
500g
Codice prodotto. 11453663
Marca: Fisher Chemical C/2360/50
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 10101-41-4
Formula molecolare CaH4O6S
Molecular Weight (g/mol) 172.16
Numero MDL 149625
InChI Key PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name calcium dihydrate sulfate
SMILES O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Colore White
pH 7
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 250 g
Peso formulazione 172.17g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica