Learn More
Calcium sulfate hemihydrate, 97+%, pure
Codice prodotto. p-3523387 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10298653
Marca: Thermo Scientific Acros 385351000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 10034-76-1 | 0·5 H2O | 145.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10034-76-1
Formula molecolare 0·5 H2O
Molecular Weight (g/mol) 145.15
Numero MDL MFCD00149624
InChI Key ZOMBKNNSYQHRCA-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo calcium sulfate hemihydrate, gypsum hemihydrate, calcium sulphate hemihydrate, unii-3rw091j48v, crystacal, densite, hemihydrate gypsum, densite gypsum, gipshalbhydrat, p 23 sulfate
PubChem CID 3033839
ChEBI CHEBI:32584
IUPAC Name dicalcium;disulfate;hydrate
SMILES O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ca+2].[Ca+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium sulfate hemihydrate
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 97% min. (On dry substance) (Complexometry)
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.8g/L (20°C)
Peso formulazione 145.15
Percent Purity ≥97%
Grado Pure
Identificazione Confirmed
Perdita alla combustione 4.5% to 8.0% (500°C, 2 Hrs)
Imballaggio Flacone in plastica