Learn More
Calcium Sulfate, Technical, Anhydrous, Powder, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10283750 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
Codice prodotto. 10283750
Marca: Fisher Chemical C/2440/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Calcium Sulfate, Technical, Anhydrous, Powder, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7778-18-9
Formula molecolare CaO4S
Molecular Weight (g/mol) 136.13
Numero MDL MFCD00010912
InChI Key OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name calcium sulfate
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Punto di fusione 1450°C
Colore White
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Peso formulazione 136.14g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica