Learn More
Calcium, Technical, Metal, Pieces, SLR, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
25g
Descrizione
Ca, CAS Number-7440-70-2, 100g, 1484 deg.C, Gray, 40.07g/mol, 845 deg.C, 85314, Plastic powder jar, Solid
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 1484°C |
| Punto di fusione | 845°C |
| Colore | Gray |
| pH | 14 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 25 g |
| Peso formulazione | 40.07g/mol |
| Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Calcium
- Pericolo
- Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
- H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
- P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
- P335+P334-Rimuovere le particelle depositate sulla pelle Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.