Learn More
Calcium tetrafluoroborate hydrate
Codice prodotto. 11312878
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11312878
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 030131.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13814-93-2 | B2CaF8 | 213.685 g/mol
Calcium tetrafluoroborate hydrate is used as pharmaceutical and chemical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare B2CaF8
Molecular Weight (g/mol) 213.685
Numero MDL MFCD00015972
InChI Key YHLNCCJTKRTQEG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo calcium tetrafluoroborate, calcium ditetrafluoroborate, calcium tetrafluoroborate 1-, acmc-1bo7f
PubChem CID 6096284
IUPAC Name calcium;ditetrafluoroborate
SMILES [B-](F)(F)(F)F.[B-](F)(F)(F)F.[Ca+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium tetrafluoroborate hydrate
CAS 206996-55-6
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 213.68 (Anhydrous)
Sensibilità Hygroscopic