Learn More
Calcium trifluoromethanesulfonate, 99% min
Codice prodotto. p-7050973
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
50g
Codice prodotto. 11379277
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040134.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 55120-75-7 | C2CaF6O6S2 | 338.204 g/mol
Calcium trifluoromethanesulfonate is used for aminolysis of epoxides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 55120-75-7
Formula molecolare C2CaF6O6S2
Molecular Weight (g/mol) 338.204
Numero MDL MFCD00143911
InChI Key PUQLFUHLKNBKQQ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium trifluoromethanesulfonate, calcium triflate, methanesulfonic acid, trifluoro-, calcium salt, calcium trifluoromethansulphonate, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, calcium salt 2:1, calcium ditriflate, calcium trifluoromethyl sulfonate, calcium ii triflate, calcium 2+ ditriflate
PubChem CID 2734307
IUPAC Name calcium;trifluoromethanesulfonate
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Ca+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium trifluoromethanesulfonate
Punto di fusione (decomposition)
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Formula lineare Ca(OSO2CF3)2
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 338.21
Percent Purity ≤99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium trifluoromethanesulfonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Calcium trifluoromethanesulfonate