Learn More
Calcium tungsten oxide, 98%
Codice prodotto. 11312138
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11312138
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013051.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7790-75-2
Calcium tungsten oxide is used as a luminophore.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-75-2
Numero MDL MFCD00010913
Sinonimo Calcium tungstate
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium tungsten oxide
Punto di fusione 1620°C
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Indice di Merck 14,1712
Informazioni di solubilità Insoluble in H2O; Decomposes by hot HCl,HNO3
Peso formulazione 287.93
Percent Purity 98%