Learn More
Thermo Scientific Chemicals Calcon™, pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Calcon™ |
| Beilstein | 16, 297 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Peso formulazione | 416.39 |
| Grado | Pure |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Spettrometria UV | Complies |
| Colore | Black to Brown |
| Quantità | 25 g |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Calcon]TS